Få mere at vide
Invitrogen™ CT-GFP Fusion TOPO™ Udtrykssæt
Beskrivelse
Indeholder
CT-GFP Fusion Expression kit indeholder to kasser: 1. TOPO kloningsboks med pcDNA 3.1/CT-GFP TOPO kloningsvektor, dNTP'er, saltopløsning, kontrol-PCR-template og primere, frem- og omvendt-primere til sekventering og PCR-screening og et GFP-ekspressionskontrolplasmid. TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og supersnoet kontrolplasmid.
- Giv topoisomerase-I aktiveret pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO vektor
- Taq-amplificerede DNA-fragmenter ligeres ind i disse vektorer i let 5-minutters reaktion på bænken
- Vector er designet til ekspression på højt niveau af forbigående eller stabile GFP-fusionsproteiner i en bred vifte af pattedyrceller
- Ekspression påvises let i levende celler ved hjælp af fluorescens
- Derudover kan rekombinante proteiner udtrykt fra disse vektorer påvises på western blots ved hjælp af GFP-antiserum
Celleanalyse, cellebaserede reporterassays, cellulær billeddannelse, konstitutiv ekspression, enzym- og proteinaktivitetsassays, fluorescerende protein (f.eks. GFP) assays, fluorescerende proteinassays (GFP), pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | TOPO Udtrykssæt |
| Reporter Gene | GFP (cyklus 3) |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Indhold og opbevaring | CT-GFP Fusion Expression kit indeholder to kasser: 1. TOPO™ kloningsboks med ™pcDNA ⁄3.1 CT-GFP TOPO™ kloningsvektor, dNTP'er, saltopløsning, kontrol-PCR-template og primere, frem- og omvendt-primere til sekventering og PCR-screening og et GFP-ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. 2. En Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli, SOC medium og supercoiled kontrolplasmid. Opbevares ved -80 °C. Kits er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt |
| Protein tag | GFP (cyklus 3) |
| Kloningsmetode | TOPO-TA |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Vis mere |