Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Test perler
Beskrivelse
Countess Test Beads er 10 μm latexmikrokugler designet til brug med Countess Automated Cell Counter for at verificere nøjagtig celletælling og størrelse. Perlerne har en nominel diameter på 10 μm ±10% og leveres som suspension med 1 x 106 perler/ml ±10%. For at sikre korrekt funktion af Countess Automated Cell Counter blandes perlerne 1:1 med trypan blue og lægges i Countess Chamber Slide. Countess Test Beads tilbyder forskere et pålideligt værktøj til at sikre, at deres Countess Automated Cell Counter udfører korrekt celletælling og størrelsesanalyse, før kritiske eksperimenter udføres.
Vi tilbyder også Countess 3 Standard Slide (Cat. Nr. A51876), som er en færdig og genanvendelig reference- og demoslide til celletælling, levedygtighed og fluorescens på Countess Automated Cell Counters.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Grevinde Test Perle |
| Produktlinje | Countess |
| Til brug med (udstyr) | Countess automatiseret celletæller |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Etiket eller farvestof | Trypanblå |
| Indhold og opbevaring | Indhold: 1 ml testperler med 1 x 10 6 perler/ml. Opbevaring: Opbevares ved 4° C. |
| Mængde | 1 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.