Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Celletællekammer-dias med Trypan Blue Stain, engangsglas, 1250 dias, 100 ml flaske
Beskrivelse
Objektglas til Countess-celletællingskammer er udelukkende designet til automatiseret celletælling på Countess automatiseret celletæller. Disse individuelt pakkede objektglas har to lukkede kamre og er til engangsbrug, hvilket er praktisk, når man udfører celledyrkning. Countess-familien af automatiserede celletællere anvender den udbredte trypanblåfarvningsmetode til celletælling for at identificere døde celler og måle cellernes levedygtighed ved hjælp af lysfelt.
Engangsobjektglas til Countess-celletællingskammer gør det nemt at foretage automatiseret celletælling til behandling af flere celleprøver, travle cellekulturfaciliteter og nem bortskaffelse af kontaminerede eller farlige prøver. De eliminerer også risikoen for kontaminering fra restprøver. Efter brug kan Countess-objektglas bortskaffes som almindeligt bioaffald. I modsætning til et hæmocytometer er det ikke nødvendigt at rengøre Countess-objektglas før eller efter brug.
Hvert objektglas fra Countess-celletællingskammer har to separate, lukkede kamre til tælling af en prøve i to eksemplarer eller to forskellige prøver. Celletælling sker på et centralt sted i tællekammeret. Det talte volumen er 0,4μ l, det samme som at tælle fire 1 mm 2 firkanter i et standard hæmocytometer.
Countess' automatiserede celletæller fungerer i tre enkle trin:
- Bland 10μ l af prøven med 10μ l trypanblå farve eller andet ønsket reagens, inklusive ReadyCount™-farvninger og pipetter i et engangsobjektglas til Countess-kammeret
- Indsæt objektglasset i instrumentet
- Tryk på 'Tæl'
Det er det —Få det samlede celleantal, procent levedygtige celler og den gennemsnitlige cellestørrelse på så lidt som 30 sekunder.
Objektglas til Countess-celletællingskammer indeholder to hætteglas med trypanblåt til automatiseret celletælling i lysfelt og analyse af levedygtighed (kat. nr. C10228, C10312, C10314, C10313 og C10315). Objektglassene kan også købes som 1 kasse med 50 objektglas uden trypanblåt (kat. nr. C10283) til brug sammen med andre farvninger, f.eks. de fluorescerende ReadyCount-farvninger. De trypanblå hætteglas kan også købes uden objektglas (kat.nr. T10282).
Trypanblå farvning er en langvarig og meget brugt metode til at måle cellers levedygtighed ved at identificere døde celler. Levende celler med intakte membraner udelukker farvestoffet, mens døde celler med kompromitterede membraner bliver farvet, hvilket gør det muligt at skelne mellem og tælle levende og døde celler for at vurdere cellernes levedygtighed. Trypanblå farvning er den metode, som Countess-familien af automatiserede celletællere anvender til celletælling, og denne 0,4 % trypanblåopløsning er den korrekte koncentration til brug på disse instrumenter.
Bemærk: Bundfald er ret almindelige i trypanblåt og stiger typisk med opbevaringstid og frysning. De tre fremgangsmåder nedenfor kan hjælpe med at minimere trypanblåt bundfald i dine celletællingsprøver:
- Steril filtrering af trypanblåt ved hjælp af 0,3 mikron-filter
- Centrifugering eller passiv bundfældning (undgå at blande eller hvirvle trypan-stamopløsninger)
- Forsigtig opvarmning af 1-ml trypan-opløsningen til 37°C i 10 minutter
Countess-engangsobjektglasholderen bruges til at holde engangsobjektglassene til Countess. Den er designet til brug med Countess II FL, Countess 3 og Countess 3 FL automatiserede celletællere og følger med disse celletællere. Der kan købes en ny Countess-engangsobjektglasholder (kat. nr. AMEP4745) separat. Denne Countess-engangsobjektglasholder er ikke kompatibel med Countess genanvendelige objektglas (kat. nr. A25750).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektglas til celletællingskammer |
| Produktlinje | Countess |
| Til brug med (udstyr) | Countess automatiseret celletæller |
| Holder | 10μ l/kammer |
| Inkluderer | Trypanblå farve |
| Stillinger | 2 kamre/objektglas |
| Dybde (metrisk) | 100μ m (kammer) |
| Dimensioner | 75 x 25 x 1,8 mm (kammer) |
| Indhold og opbevaring | • Countess™-objektglas til celletællingskammer, 25 x 50 objektglas • Trypanblå farve, 100 ml flaske. Hvert objektglas indeholder to celletællingskamre. Til brug ved stuetemperatur under normale laboratorieforhold. |
| Mængde | 1250 slides, 100 ml flaske |
Sikkerhed og håndtering
- Countess Cell Counting Chamber Slides
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic