Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias
Artikelnummer. 10497698
Skift visning
Produkttype:
Automatiseret celletæller med 1 æske med dias
Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias
Automatiseret celletæller med 11 kasser med dias
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10497698 Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias Hver
10389053 Automatiseret celletæller med 1 æske med dias Hver
10185154 Automatiseret celletæller med 11 kasser med dias Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497698 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Benchtop-instrument til nem celle- og levedygtighed tæller på så lidt som 30 sekunder
  • Til verificering af antal celler, levende celler/ml, døde celler/ml, cellestørrelse
  • Kompatibel med grevinde celletællingskammerglas
  • Dimensioner: D x B x H: 20 x 27 x 19 cm (7,8 x 10,6 x 7,4 tommer)
Celletælling, levedygtighed og kryokonservering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 20 x 27 x 19cm
Spænding 100-240 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias
Inkluderer En grevinde automatiseret celletæller, 101 æsker med hver 50 objektglas (1050 objektglas i alt), 2 x 100 ml flasker Trypan blå plet, strømledning med 4 adaptere og hurtig referencevejledning