Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias
Artikelnummer. 10389053
Skift visning
Produkttype:
Automatiseret celletæller med 1 æske med dias
Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias
Automatiseret celletæller med 11 kasser med dias
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
10389053 Automatiseret celletæller med 1 æske med dias Hver
10185154 Automatiseret celletæller med 11 kasser med dias Hver
10497698 Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10389053 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10227
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Benchtop-instrument til nem celle- og levedygtighed tæller på så lidt som 30 sekunder
  • Til verificering af antal celler, levende celler/ml, døde celler/ml, cellestørrelse
  • Kompatibel med grevinde celletællingskammerglas
  • Dimensioner: D x B x H: 20 x 27 x 19 cm (7,8 x 10,6 x 7,4 tommer)
Celletælling, levedygtighed og kryokonservering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 20 x 27 x 19cm
Spænding 100-240 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Automatiseret celletæller med 1 æske med dias
Inkluderer En grevinde automatiseret celletæller, en æske med 50 objektglas (100 objektglas i alt), 2 x 1 ml hætteglas med trypanblå farve, strømledning med 4 adaptere og hurtig referencevejledning