Få mere at vide
Invitrogen™ Countess™ Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias
Artikelnummer. 10185154
Skift visning
Produkttype:
Automatiseret celletæller med 1 æske med dias
Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias
Automatiseret celletæller med 11 kasser med dias
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype unitSize
10185154 Automatiseret celletæller med 11 kasser med dias Hver
10389053 Automatiseret celletæller med 1 æske med dias Hver
10497698 Automatiseret celletæller med 101 æsker med dias Hver
3 options
Artikelnummer. 10185154
Brand: Invitrogen™ C10310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beinhaltet
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Benchtop-instrument til nem celle- og levedygtighed tæller på så lidt som 30 sekunder
  • Til verificering af antal celler, levende celler/ml, døde celler/ml, cellestørrelse
  • Kompatibel med grevinde celletællingskammerglas
  • Dimensioner: D x B x H: 20 x 27 x 19 cm (7,8 x 10,6 x 7,4 tommer)
Celletælling, levedygtighed og kryokonservering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensioner (D x B x H) 20 x 27 x 19cm
Spænding 100-240 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Automatiseret celletæller med 11 kasser med dias
Inkluderer Én grevinde automatiseret celletæller, 11 æsker med hver 50 objektglas (550 objektglas i alt), 22 x 1 ml hætteglas med trypanblå farve, strømledning med 4 adaptere og hurtig referencevejledning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.