Få mere at vide
Invitrogen™ Kompetent celleprøveudtager
Beskrivelse
Indeholder
Kompetent celleprøveudtager indeholder to transformationer hver af fire stammer af kemisk kompetente celler i én Shot™ format.
Competent Cell Sampler Kit indeholder et par af fire forskellige stammer af kemisk kompetente E. coli -celler i One Shot-format. Hvert engangsglas med celler er klar til brug uden ekstra pipettering eller fryse-tø-cyklusser, der reducerer transformationseffektiviteten. Brug dette sæt til at vurdere, hvilke stammer der passer bedst til de forskellige typer DNA, der bruges i dit laboratorium.
Et skud Mach1 T1 Kemisk Kompetent E. coli
Et skud Mach1 T1 kemisk kompetente E. coli -celler er fag-resistente og har en hurtigere fordoblingstid (∼ 50 minutter) end andre populære E. coli -celler. Som et resultat er Mach1-T1 R- kolonier klart synlige inden for otte timer efter udpladningstransformation på ampicillin-selektionsplader. Fra en koloni over natten kan minipreps udføres efter fire timers vækst. Mach1-T1 R- stammen er afledt af en ikke-K-12, vildtype W E. coli -stamme, der har høj væksthastighed og er blevet genetisk manipuleret til at besidde de mest nyttige kloningsstammeegenskaber.
Mach1-T1 R kompetente E. coli -celler kommer i One Shot-format (kat.nr. C862003) eller MultiShot StripWell- og FlexPlate-formater til applikationer med høj kapacitet (Kat. nr. C869601 og C8681201).
One Shot OmniMAX2 T1 R Kemisk kompetent E. coli
One Shot OmniMAX2 T1 R kemisk kompetent E. coli - stamme er en alsidig fag-resistent stamme, perfekt til brug i alle kloningsapplikationer, inklusive Gateway-teknologi, TOPO PCR-kloning og cDNA- og gDNA-bibliotekskonstruktion. Det giver den højeste transformationseffektivitet i et kemisk kompetent One Shot-format med 5 x 10 9 transformanter/μ g plasmid DNA. ccdA-genet til stede på F´ episom, båret af OmniMAX 2- T1R , er deleteret, hvilket tillader negativ selektion af Gateway-vektorer, eftersom stammen er følsom over for ccdB-genproduktet.
OmniMAX 2-T1 R -celler tilbydes i vores One Shot-format (kat.nr. C854003) eller MultiShot FlexPlate-format til applikationer med høj kapacitet (kat.nr. C8581201).
Et skud Stbl3 Kemisk kompetent E. coli
Et skud Stbl3 Kemisk kompetente E. coli er designet til kloning af direkte gentagelser fundet i lentivirale ekspressionsvektorer, da disse celler reducerer hyppigheden af homolog rekombination af direkte gentagelser fundet i lentivirale eller retrovirale vektorer. Stbl3 havde været afgørende for mange applikationer, herunder genomredigering af CRISPR-arbejdsgange eller vaccineudvikling. DNA-udbyttet fra Stbl3 celler er ofte> 10 gange højere end standard kloningsstammer.
Stbl3 kemisk kompetente celler er tilgængelige i One Shot-format (kat.nr. C737303) eller MultiShot StripWell- og FlexPlate-formater (kat.nr. C739601 og C7381201) til applikationer med høj kapacitet.
Et skud TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Et skud TOP10 Kemisk kompetente E. coli er en af de mest populære kompetente cellestammer og er perfekte til en bred vifte af kloningsapplikationer. De er inkluderet i mange af vores klonings- og udtrykssæt TOPO og Gateway-kloningssæt og komplementerer vores GeneArt Gensyntesetjenester.
Et skud TOP10 kompetente E. coli har en transformationseffektivitet på 1 x 10 9 cfu/μ g supercoiled DNA og er ideelle til højeffektiv kloning og plasmidformering. De tillader stabil replikation af plasmider med højt antal kopier.
TOP10 kemisk kompetente celler er tilgængelige i One Shot-formatet (kat.nr. C404003) eller MultiShot StripWell- og FlexPlate-formater (kat.nr. C409601 og C4081201) til applikationer med høj kapacitet. TOP10 celler er også tilgængelige til transformation ved anvendelse af elektroporation (kat. nr. C404050).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | Mach1, OmniMAX2, TOP10 , Stbl3 |
| Indhold og opbevaring | •To transformationer hver fire stammer kemisk kompetente celler i One Shot-format Opbevar kl– 80 °C. |
| Format | Rør |
| Koncentration | 1 x 109 celler/ml |
| Arter | E. coli |
| Effektivitet | >1 x 10 9 |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttype | Kemisk kompetente celler |
| Mængde | 8 x 50μ L/rør |
| Forsendelsestilstand | Tøris |