Få mere at vide
Invitrogen™ CloneChecker™ System (til screening af bakteriekolonier)
Artikelnummer. 10155262
Mængde:
100 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10155262
Brand: Invitrogen™ 11666013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
De CloneChecker Systemet inkluderer gule, røde og grønne løsninger og indlæsningsbuffer.
CloneChecker System er en hurtig metode til screening af rekombinante bakteriekolonier eller flydende kulturer af kolonier for tilstedeværelsen af målplasmid-DNA.
CloneChecker System er en hurtig metode til screening af rekombinante bakteriekolonier eller flydende kulturer af kolonier for tilstedeværelsen af målplasmid-DNA.
  • Screener bakteriekolonier for plasmid-DNA og insert af interesse før oprensning
  • Skærme til indsatser> 200 bp i plasmider op til 15 kb efter størrelse sammenlignet med den originale vektor eller en DNA-størrelsesmarkør
  • Giver mulighed for supercoiled, restriktionsfordøjelse eller PCR-analyse
  • Fungerer med enkeltkopiplasmider, der starter med en 2 mm bakteriekoloni
  • Indeholder tilstrækkelige reagenser til behandling af 100 bakterieprøver ved supercoiled analyse (direkte størrelsessammenligning); og 100 prøver ved restriktionsendonuklease eller PCR-analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De CloneChecker™ Systemet inkluderer gule, røde og grønne løsninger og indlæsningsbuffer.
Opbevares kl 15° til 30 °C.
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (applikation) Kloning, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje CloneChecker
Produkttype Bakteriekoloniscreeningssystem
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA