Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ Enzym blanding
Description
Includes
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Gateway LR Clonase enzymblanding indeholder proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer, der katalyserer in vitro rekombinationen mellem en Entry klon (indeholdende et gen af interesse flankeret af attL sites) og en destinationsvektor (indeholder attR sites) for at generere din ekspressionsklon.
- Specifikt optimeret til både enkelt- og multiple fragment kloning
- Leveres i optimeret enkelt blanding af enzym og reaktionsbuffer, der sikrer enzymstabilitet og brugervenlighed med få pipettetrin til både enkelt- og multiple fragmentkloning
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Alle Gateway™ LR Clonase™ enzymsæt inkluderer proteinase K-opløsning (2μ g/μ l) og en positiv kontrolvektor. Butik LR Clonase™ enzym ved -80°°C; LR Clonase™ II eller II Plus enzymblandinger ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | LR Clonase |
| Kompatibel buffer | Reaktionsbuffer |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Produkttype | LR Clonase Enzym blanding |
| Produktlinje | Clonase , Gateway |