Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ Enzym blanding
Artikelnummer. 10484202
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10484202 100 reaktioner 100 reaktioner
10694223 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11791043
Indeholder
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Enzymblanding, der tilbyder høj rekombinationseffektivitet
Gateway LR Clonase enzymblanding indeholder proprietær blanding af Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) og Xis (Excisionase) enzymer, der katalyserer in vitro rekombinationen mellem en Entry klon (indeholdende et gen af interesse flankeret af attL sites) og en destinationsvektor (indeholder attR sites) for at generere din ekspressionsklon.
  • Specifikt optimeret til både enkelt- og multiple fragment kloning
  • Leveres i optimeret enkelt blanding af enzym og reaktionsbuffer, der sikrer enzymstabilitet og brugervenlighed med få pipettetrin til både enkelt- og multiple fragmentkloning
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Alle Gateway™ LR Clonase™ enzymsæt inkluderer proteinase K-opløsning (2μ g/μ l) og en positiv kontrolvektor. Butik LR Clonase™ enzym ved -80°°C; LR Clonase™ II eller II Plus enzymblandinger ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym LR Clonase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 100 reaktioner
Produkttype LR Clonase Enzym blanding
Produktlinje Clonase , Gateway