Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzymblanding
Artikelnummer. p-4918170
Mængde:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
Artikelnummer. 10348582
Brand: Invitrogen™ 11789100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Katalyserer in vitro-rekombination af PCR-produkter for at generere indgangskloner
  • Katalyserer in vitro -rekombinationen af PCR-produkter eller subklonings-DNA-segmenter fra kloner (indeholdende attB -steder) og en donorvektor (indeholdende attP -steder) for at generere indgangskloner
  • Indeholder enzymer og buffer i en enkelt blanding for at muliggøre en bekvem reaktion på 10 mikroliter med færre pipeteringstrin
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved -20 °C til -80 °C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Gateway™ BP Clonase™ II enzymblanding inkluderer proteinase K opløsning (2μ g/μ l) og en positiv kontrolvektor. Opbevares ved -20 °C eller -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym BP Clonase
Kompatibel buffer Enzymbuffer
Mængde 100 reaktioner
Produkttype BP Clonase Enzym blanding
Produktlinje Clonase , Gateway