Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzymblanding
Artikelnummer. 10348582
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10348582 100 reaktioner 100 reaktioner
10348102 20 reaktioner 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348582 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11789100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12880.00 DKK
    11720.65 DKK / 100 reaktioner
    Spare 1159.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Katalyserer in vitro-rekombination af PCR-produkter for at generere indgangskloner
  • Katalyserer in vitro -rekombinationen af PCR-produkter eller subklonings-DNA-segmenter fra kloner (indeholdende attB -steder) og en donorvektor (indeholdende attP -steder) for at generere indgangskloner
  • Indeholder enzymer og buffer i en enkelt blanding for at muliggøre en bekvem reaktion på 10 mikroliter med færre pipeteringstrin
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved -20 °C til -80 °C
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Gateway™ BP Clonase™ II enzymblanding inkluderer proteinase K opløsning (2μ g/μ l) og en positiv kontrolvektor. Opbevares ved -20 °C eller -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym BP Clonase
Kompatibel buffer Enzymbuffer
Mængde 100 reaktioner
Produkttype BP Clonase Enzym blanding
Produktlinje Clonase, Gateway