Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzym blanding
Beskrivelse
Indeholder
Proteinase K solution (2μg/μL), 30% PEG 8000/30mM MgCl2 Solution and a positive control vector.
- Proteiner katalyserer in vitro-rekombination af PCR-produkter eller DNA-segmenter fra kloner (indeholdende attB-steder) og donorvektor (indeholdende attP-steder) for at generere Entry-kloner
- BP Clonase II enzymformat er en enkelt blanding af både enzym og buffer for at sikre enzymstabilitet og μmuliggøre praktisk 10 L reaktionsopsætning med færre pipetteringstrin, som både maksimerer rekombinationseffektiviteten og minimerer pipettering
- Originalt format af BP Clonase enzym er en selvstændig enzymblanding og reaktionsbuffer, der leveres i separate rør
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Alle Gateway™ BP Clonase™ enzymsæt inkluderer proteinase K-opløsning (2μ g/μ l), 30 % PEG 8000/30 mM MgCl2-opløsning og en positiv kontrolvektor. Opbevar BP Clonase™ enzym ved -80°°C; BP Clonase™ II Enzymblandinger ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | BP Clonase |
| Kompatibel buffer | Reaktionsbuffer |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Produkttype | BP Clonase Enzym blanding |
| Produktlinje | Clonase, Gateway |