Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzym blanding
Artikelnummer. 10003152
Mængde:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
20 reaktioner
Artikelnummer. 10003152
Brand: Invitrogen™ 11789021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Proteinase K solution (2μg/μL), 30% PEG 8000/30mM MgCl2 Solution and a positive control vector.
  • Proteiner katalyserer in vitro-rekombination af PCR-produkter eller DNA-segmenter fra kloner (indeholdende attB-steder) og donorvektor (indeholdende attP-steder) for at generere Entry-kloner
  • BP Clonase II enzymformat er en enkelt blanding af både enzym og buffer for at sikre enzymstabilitet og μmuliggøre praktisk 10 L reaktionsopsætning med færre pipetteringstrin, som både maksimerer rekombinationseffektiviteten og minimerer pipettering
  • Originalt format af BP Clonase enzym er en selvstændig enzymblanding og reaktionsbuffer, der leveres i separate rør
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Alle Gateway™ BP Clonase™ enzymsæt inkluderer proteinase K-opløsning (2μ g/μ l), 30 % PEG 8000/30 mM MgCl2-opløsning og en positiv kontrolvektor. Opbevar BP Clonase™ enzym ved -80°°C; BP Clonase™ II Enzymblandinger ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym BP Clonase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 100 reaktioner
Produkttype BP Clonase Enzym blanding
Produktlinje Clonase , Gateway