Få mere at vide
Invitrogen™ CIAP (kalvtarm alkalisk fosfatase), 1 U/μ L
Beskrivelse
- Koncentration: 20 enheder/μ L
- Kilde: Oprenset fra kalvetarmslimhinde
- Ydeevne- og kvalitetstest: Endodeoxyribonuclease, 3' exodeoxyribonuclease og ribonuclease assays; dephosphoryleringseffektivitet målt i et transformationsassay
- Enhedsdefinition: En enhed hydrolyserer μ1 mol 4-nitrophenylphosphat på 1 min. ved 37 °C
- Enhedsreaktionsbetingelser: 1 M diethanolaminbuffer, 10 mM 4-nitrophenylphosphat, 0,25 mM MgCl2 (pH 9,8) i 900 L μi 10 min. ved 37 °C
Dephosphorylering af 5'-phosphorylerede termini af vektor-DNA for at forhindre selvligering; Dephosphorylering af 5'-termini af nukleinsyrer forud for fremadgående reaktion med kinase; Kloning; Restriktionsenzymkloning
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 U/μl |
| Indhold og opbevaring | Kalveintestinal alkalisk fosfatase (1 enhed/μ L) leveres med et hætteglas med 10X dephosphoryleringsbuffer [500 mM Tris-HCl (pH 8,5), 1 mM EDTA], hætteglas med fortyndingsbuffer [50% glycerol, 25 mM Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM MgCl 2 mM] og Z.n0 . Opbevar kalveintestinal alkalisk fosfatase ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Enzym | CIP |
| Kompatibel buffer | Diethanolamin buffer |
| Mængde | 1000 U |
| Produkttype | Alkalisk fosfatase |