Få mere at vide
Invitrogen™ CIAP (kalvtarm alkalisk fosfatase), 20 U/μ L
Artikelnummer. 10747864
Mængde:
1000 U
Pakningsstørrelse:
1ku
Artikelnummer. 10747864
Brand: Invitrogen™ 18009019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Phosphomonoesterase, der fjerner 3'- og 5'-phosphater fra DNA og RNA
  • Koncentration: 20 enheder/μ L
  • Kilde: Oprenset fra kalvetarmslimhinde
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Endodeoxyribonuclease, 3' exodeoxyribonuclease og ribonuclease assays; dephosphoryleringseffektivitet målt i et transformationsassay
  • Enhedsdefinition: En enhed hydrolyserer μ1 mol 4-nitrophenylphosphat på 1 min. ved 37 °C
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 1 M diethanolaminbuffer, 10 mM 4-nitrophenylphosphat, 0,25 mM MgCl2 (pH 9,8) i 900 L μi 10 min. ved 37 °C
Dephosphorylering af 5'-phosphorylerede termini af vektor-DNA for at forhindre selvligering; Dephosphorylering af 5'-termini af nukleinsyrer forud for fremadgående reaktion med kinase; Kloning; Restriktionsenzymkloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 U/μ L
Indhold og opbevaring Kalveintestinal alkalisk fosfatase (20 enheder/μ L) leveres med et hætteglas med 10X dephosphoryleringsbuffer [500 mM Tris-HCl (pH 8,5), 1 mM EDTA], hætteglas med fortyndingsbuffer [50% glycerol, 25 mM Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM MgCl 2 mM] og Z.n0 . Opbevar kalveintestinal alkalisk fosfatase ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Enzym CIP
Mængde 1000 U
Produkttype Alkalisk fosfatase