Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit genererer plasmid-DNA af høj kvalitet uden brug af skrappe eller potentielt interfererende reagenser, for bedre succes i downstream-applikationer.
• 100 % ethanol-fri, guanidinium-fri, organisk-fri, vandig protokol for en sikrere, mere strømlinet metode
• Renere renset produkt for forbedret ydeevne i downstream-applikationer
• Klar til brug, komplet sæt til en hurtig, problemfri start
• Ideel til oprensning af plasmid-DNA fra 1-5 ml natten over bakteriekulturer, hvilket giver op til 20μ g plasmid-DNA
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | ChargeSwitch Kemi |
| Skala | Mini |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Endelig produkttype | Plasmid-DNA |
| Til brug med (applikation) | PCR, Southern Blotting, sekventering, kloning |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 10 forberedelser |
| Mehr anzeigen |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.