Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10797483
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 forberedelser
Artikelnummer. 10797483
Brand: Invitrogen™ CS30010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indeholder
Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit genererer plasmid-DNA af høj kvalitet uden brug af skrappe eller potentielt interfererende reagenser, for bedre succes i downstream-applikationer.
ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit genererer plasmid-DNA af høj kvalitet uden brug af skrappe eller potentielt interfererende reagenser, for bedre succes i downstream-applikationer.
• 100 % ethanol-fri, guanidinium-fri, organisk-fri, vandig protokol for en sikrere, mere strømlinet metode
• Renere renset produkt for forbedret ydeevne i downstream-applikationer
• Klar til brug, komplet sæt til en hurtig, problemfri start
• Ideel til oprensning af plasmid-DNA fra 1-5 ml natten over bakteriekulturer, hvilket giver op til 20μ g plasmid-DNA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Format Sæt
Isoleringsteknologi ChargeSwitch Kemi
Skala Mini
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (applikation) PCR, Southern Blotting, sekventering, kloning
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 10 forberedelser
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype Plasmid MiniPrep Kit
Mængde 10 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA