Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10707493
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 forberedelser
Artikelnummer. 10707493
Brand: Invitrogen™ CS30050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit genererer plasmid-DNA af høj kvalitet uden brug af skrappe eller potentielt interfererende reagenser, for bedre succes i downstream-applikationer.
ChargeSwitch™ -Pro Plasmid Miniprep Kit genererer plasmid-DNA af høj kvalitet uden brug af skrappe eller potentielt interfererende reagenser, for bedre succes i downstream-applikationer.
• 100 % ethanol-fri, guanidinium-fri, organisk-fri, vandig protokol for en sikrere, mere strømlinet metode
• Renere renset produkt for forbedret ydeevne i downstream-applikationer
• Klar til brug, komplet sæt til en hurtig, problemfri start
• Ideel til oprensning af plasmid-DNA fra 1-5 ml natten over bakteriekulturer, hvilket giver op til 20μ g plasmid-DNA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Format Sæt
Isoleringsteknologi ChargeSwitch Kemi
Skala Mini
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 50 forberedelser
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype Plasmid MiniPrep Kit
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA