Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ -Pro PCR oprydningssæt
Beskrivelse
Indeholder
Kit contains columns, collection tubes, recovery tubes, binding buffer, wash buffer, and elution buffer.
ChargeSwitch™ -Pro PCR Clean-up Kit oprenser højkvalitets DNA-fragmenter uden brug af ethanol eller skrappe salte, der vides at forstyrre enzymatiske reaktioner.
• 100% ethanol-fri, guanidinium-fri, organisk opløsningsmiddel-fri protokoller
• Forbedret downstream ydeevne
• Komplet sæt til hurtig, problemfri opsætning
• 20 % færre håndteringstrin end de fleste PCR-oprydningsprotokoller
• Oprensning på op til 500μ L PCR-produkt i én kolonne
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | ChargeSwitch™ -Pro PCR Clean-up Kit indeholder kolonner, opsamlingsrør, genvindingsrør, bindingsbuffer, vaskebuffer og elueringsbuffer. |
| Format | Kit |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | ChargeSwitch |
| Produkttype | PCR oprydningssæt |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mål | DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR) |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekvensering (NGS ), Kloning, Standard PCR |
| Isoleringsteknologi | ChargeSwitch™ Kemi |
| Vis mere |
Safety and Handling
- CHARGESWITCH PRO PCR
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride