Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Plasmid ER Mini Kit
Beskrivelse
Indeholder
- ChargeSwitch Magnetiske perler (25 mg/ml) i 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20
- RNase A (5 mg/ml i 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
- Resuspensionsbuffer (R4; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
- ChargeSwitch Lysisbuffer (L9)
- ChargeSwitch Nedbørsbuffer (N5)
- ChargeSwitch Vaskebuffer (W11)
- ChargeSwitch Vaskebuffer (W12)
- ChargeSwitch Elueringsbuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
- Endotoksinreduktionsreagens (D1; ETRR)
Kræver
Magnetisk stativ
ChargeSwitch™ Plasmid ER Mini Kit bruger magnetisk perle-baseret teknologi til at muliggøre hurtig og effektiv oprensning af plasmid-DNA fra 1-5 ml friske, natten over bakteriekulturer uden brug af kaotrope salte, organiske opløsningsmidler eller ethanol, for at give op til 20μ g plasmid-DNA af transfektionskvalitet i en samlet tid på ca. 10 minutter efter prøveforberedelse.
- Optimeret til DNA-ekstraktion med højere renhed
- Forbedret ydeevne med tilhørende magnetisk stativ
- Renere oprenset plasmid for optimal nedstrøms ydeevne
- Højkvalitets plasmid-DNA med højt udbytte
- Kompatibel med MagnaRack™ magnetisk stativ
- Pålidelig ydeevne i forskellige downstream-applikationer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Alle komponenter i ChargeSwitch™ Plasmid ER (Endotoksin Reduceret) Mini Kit sendes ved stuetemperatur. Ved modtagelse opbevares komponenter som følger: Opbevar nedbørsbuffer (N5) ved 4 °C. Bland RNase A i resuspensionsbuffer (R4) og opbevar RNase A i resuspensionsbuffer (R4) ved 4 °C. Opbevar de resterende komponenter ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | ChargeSwitch Kemi |
| Skala | Mini |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Endelig produkttype | Plasmid-DNA |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Forberedelsesskala | <100μ g (småskala) plasmid-DNA |
| Produktlinje | ChargeSwitch |
| Vis mere |