Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR oprydningssæt
Artikelnummer. p-4926415
Antal reaktioner:
100 forberedelser
960 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10685273
Brand: Invitrogen™ CS12000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Kræver
Magnetisk tilbehør
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit er den hurtigste og mest effektive metode til at fjerne primere, ikke-inkorporerede dNTP'er, termostabile polymeraser og salte.
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit er den hurtigste og mest effektive metode til at fjerne primere, ikke-inkorporerede dNTP'er, termostabile polymeraser og salte (figur 1). Dette sæt er skalerbart til brug på væskehåndteringsrobotter. Dette sæt indeholder alle de nødvendige reagenser til antallet af angivne forberedelser og kræver brug af et magnetisk tilbehør. Se venligst afsnittet Tilbehør (kapitel 6) for at vælge det bedste magnetiske tilbehør til dine behov.
• Prøvestørrelse: 25 –50μ L
• Høj genvinding af DNA-fragmenter
• Hurtig, et rør, 5 minutters protokol
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
De ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit sendes ved stuetemperatur. Efter modtagelse opbevares alle komponenter ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Magnetiske perler (25 mg/ml i 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
•  ChargeSwitch™ Oprensningsbuffer (N5)
•  ChargeSwitch™ Vaskebuffer (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Format Kit
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype PCR oprydningssæt
Mængde 100 forberedelser
Køretid 5 min
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Til brug med (applikation) Næste generations sekvensering (NGS ), Kloning, Standard PCR
Isoleringsteknologi ChargeSwitch™ Kemi
Antal reaktioner 100 forberedelser
Prøvetype PCR produkter