Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR oprydningssæt
Artikelnummer. 10685273
Skift visning
Antal reaktioner:
100 forberedelser
960 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10685273 100 forberedelser Hver
10221853 960 Forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685273 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. CS12000
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Kræver
Magnetisk tilbehør
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit er den hurtigste og mest effektive metode til at fjerne primere, ikke-inkorporerede dNTP'er, termostabile polymeraser og salte.
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit is the fastest and most effective method of removing primers, unincorporated dNTPs, thermostable polymerases and salts (Figure 1). This kit is scalable for use on liquid-handling robots. This kit includes all the necessary reagents for the number of preps listed and requires the use of a magnetic accessory. Please see the Accessories Chapter (Chapter 6) to select the best magnetic accessory for your needs.
  • Sample size: 25–50 μL
  • High recovery of DNA fragments
  • Rapid, one tube, 5 minute protocol
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
De ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit sendes ved stuetemperatur. Efter modtagelse opbevares alle komponenter ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Magnetiske perler (25 mg/ml i 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
•  ChargeSwitch™ Oprensningsbuffer (N5)
•  ChargeSwitch™ Vaskebuffer (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Format Kit
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype PCR oprydningssæt
Mængde 100 forberedelser
Køretid 5 min
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Til brug med (applikation) Næste generations sekvensering (NGS ), Kloning, Standard PCR
Isoleringsteknologi ChargeSwitch™ Kemi
Antal reaktioner 100 forberedelser
Prøvetype PCR produkter