Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Lysisbuffer L13
Mængde:
800 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit er en magnetisk perlemetode designet til at rumme alle retsmedicinske gerningssteders prøvetyper til STR-profilering
- Skalerbar til enkeltrørsbrug eller til automatiseret ekstraktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Materials
- Non-Toxic
- Source Reduction
Tekniske data
Tekniske data
Buffer | Lyseringsbuffer |
Indhold og opbevaring | Alle komponenter i ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kits sendes ved stuetemperatur. Opbevar Proteinase K ved modtagelse ved 4 °C. Opbevar alle andre komponenter ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, hvis de opbevares korrekt. |
Format | Sæt |
Til brug med (applikation) | DNA-ekstraktion |
Grønne funktioner | Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt |
Produktlinje | ChargeSwitch™ |
Produkttype | Lysebuffer L13 |
Mængde | 800 mL |
Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
ChargeSwitch Kits - Green Fact Sheet
Filstørrelse: 318.9 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Buy 3 of the Same Product and Pay for 2
Limited-Time Offer on Essential Life Science ProductsPromo Code: 24113Expires: 2025-09-19
New Offer Save Now
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Lysisbuffer L13 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion