Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normaliseret Buccale Cell Kit
Artikelnummer. 10684113
Antal reaktioner:
50 forberedelser
960 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10684113
Brand: Invitrogen™ CS11020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit bruger magnetisk perle-baseret teknologi til at muliggøre hurtig og effektiv isolering af genomisk DNA fra humane bukkale podninger på mindre end 15 minutter efter lysatforberedelse.
De ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit bruger magnetisk perle-baseret teknologi til at muliggøre hurtig og effektiv isolering af genomisk DNA fra humane bukkale podninger på mindre end 15 minutter efter lysatforberedelse.
• Optimeret til DNA-ekstraktion med højere renhed
• Ideel til STR-profilering
• Kompatibel med high-
throughput protokoller Rapid Purification Protocol
De ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit tillader oprensning af genomisk DNA fra humane buccale cellepodninger eller pelleterede celler fra en mundskylning på mindre end 15 minutter efter lysatfremstilling. ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit bruger magnetiske perler med en unik, ioniserbar funktionel gruppe, hvis affinitet til nukleinsyrer er pH-afhængig for at lette nukleinsyreoprensning. Genomisk DNA af høj kvalitet renses ved en normaliseret koncentration på 1-3 ng/μ L i et samlet volumen på 150μ L (figur 1) ved at eliminere behovet for lange kvantificerings- og fortyndingstrin. Prøver kan opbevares i op til 2 uger ved 4 °C før behandling uden mærkbart tab i DNA-udbytte eller kvalitet.
Bemærk: DNA-udbyttet varierer og afhænger af flere faktorer, herunder teknikken til den person, der tager podepinden, om donoren er høj eller lav, og hvilken type podning der anvendes.
Valideret til Single Tandem Repeat (STR) profilering
Efter at have ansat ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit, oprenset gDNA er velegnet til brug i STR-analyse af dårlige eller miljømæssigt nedbrudte prøver og til downstream-applikationer såsom PCR.
Kompatibel med Single Tube og High-Throughput Protocols
De ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit er designet til automatiseret behandling af både små antal prøver individuelt såvel som et stort antal prøver ved hjælp af en væskehåndteringsrobot eller en flerkanalspipette.
Til behandling af op til 24 individuelle prøver ad gangen MagnaRack™ (Kat. nr. CS15000) todelt magnetisk separationsrørstativ er påkrævet. Dette stativ består af en magnetisk basestation og et aftageligt rørstativ, som kan rumme op til 24 mikrocentrifugerør og kan bruges med de fleste ChargeSwitch™ produkter.
Til applikationer med høj gennemstrømning, der anvender 96-brøndsblokke, kræves den magnetiske separator med 96 brønde (kat. nr. CS15096). Dette stativ kan holde og adskille op til 96 magnetiske perleprøver i en dyb brøndplade, når den placeres oven på den magnetiske basestation.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Bukal celle
Koncentration 1 ng/μ L til 3 ng/μ L
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Format Sæt
Isoleringsteknologi ChargeSwitch Kemi
Prøvetype Prøver fra multitilstandslæseren
Til brug med (applikation) Retsmedicinsk
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype gDNA Normaliseret Buccale Cell Kit
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA
Test tid 15 min.