Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Mini Tissue Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10175572
Mængde:
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10175572
Brand: Invitrogen™ CS11204
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • ChargeSwitch Lysisbuffer (L13)
  • ChargeSwitch Lysebuffer (L15)
  • ChargeSwitch Magnetiske perler
  • Proteinase K (20 mg/ml i 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % glycerol)
  • RNase A (5 mg/ml i 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
  • ChargeSwitch Oprensningsbuffer (N5)
  • ChargeSwitch Vaskebuffer (W12)
  • ChargeSwitch Elueringsbuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
De ChargeSwitch gDNA Mini Tissue Kit bruger magnetisk perlebaseret teknologi til at muliggøre hurtig og effektiv isolering af genomisk DNA fra mellem 10-25 mg væv såsom musehale, milt, knogle og hår på mindre end 15 minutter efter prøveforberedelse og lysering.
De ChargeSwitch gDNA Mini Tissue Kit bruger magnetisk perlebaseret teknologi til at muliggøre hurtig og effektiv isolering af genomisk DNA fra mellem 10-25 mg væv såsom musehale, milt, knogle og hår på mindre end 15 minutter efter prøveforberedelse og lysering.
  • Optimeret til DNA-ekstraktion med højere renhed
  • Forbedret ydeevne med tilhørende magnetisk stativ
  • Renere oprenset plasmid for optimal nedstrøms ydeevne
  • Plasmid-DNA af høj kvalitet med høj udbytte
  • Kompatibel med MagnaRack™ Magnetisk stativ
  • Forbedret ydeevne i krævende downstream-applikationer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Alle komponenter i ChargeSwitch™ gDNA Tissue Kits sendes ved stuetemperatur. Efter modtagelse opbevares Proteinase K og RNase A ved 4 °C. Opbevar alle andre komponenter ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, hvis de opbevares korrekt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Lysisbuffer (L13)
•  ChargeSwitch™ Lysisbuffer (L15)
•  ChargeSwitch™ Magnetic
• Beads Proteinase K (20 mg/ml i 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2 , 50 % glycerol)
•  RNase A (5 mg/ml i 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
•  ChargeSwitch™ Oprensningsbuffer (N5)
•  ChargeSwitch™ Vaskebuffer (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Format Sæt
Isoleringsteknologi ChargeSwitch Kemi
Skala Mini
Prøvetype Væv
Til brug med (applikation) PCR, Southern Blotting, sekventering, kloning
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype gDNA Mini Tissue Kit
Mængde 25 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA
Test tid 15 min.