Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Micro Tissue Kit
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Brug af magnetisk tilbehør.
- Prøvestørrelse museøreklip af 3-5 mg væv; Typisk udbytte op til 5μ g
- Ultra-følsom rensning fra laser mikrodissekerede prøver
- Fleksibilitet af en overnatnings- eller hurtig protokol
- Pålidelig PCR-ydelse fra en række mikrovævsprøver
- ChargeSwitch gDNA Micro Tissue Kit giver høje niveauer af ydeevne, der kræves for at oprense højkvalitets DNA fra de mindste laser mikrodissekerede vævsprøver og muse øreclips
- Undgår introduktion af enzymhæmmere, hvilket ofte kan begrænse downstream-applikationer ved brug af meget lave niveauer af DNA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | ChargeSwitch Kemi |
| Prøvetype | Væv |
| Til brug med (applikation) | PCR, Southern Blotting, sekventering, kloning |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Produktlinje | ChargeSwitch |
| Produkttype | gDNA Micro Tissue Kit |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Vis mere |