Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
Artikelnummer. p-4926402
Antal reaktioner:
50 forberedelser
960 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10097332
Brand: Invitrogen™ CS11021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
ChargeSwitch Lysis Buffer (L11)
ChargeSwitch Magnetic Beads
Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
ChargeSwitch Purification Buffer (N6)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Kræver
Brug af magnetisk tilbehør.
ChargeSwitch gDNA Buccal Cell Kit maksimerer udbyttet af genomisk DNA af høj kvalitet fra mundprøver til hurtig behandling af bukkal podning.
  • Prøvestørrelse 1 mundkurv; Typisk ydeevne op til 6μ g
  • Maksimal udbyttefølsomhed
  • Hurtig enkeltrørsprotokol, velegnet til automatisering
  • Højkvalitets DNA til downstream Single Tandem Repeat (STR) analyse
  • ChargeSwitch gDNA Buccal Cell Kit maksimerer udbyttet af genomisk DNA af høj kvalitet fra bukkalprøver til hurtig behandling af bukkal podning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Bukal celle
Indhold og opbevaring
Alle komponenter i ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kits sendes ved stuetemperatur. Opbevar Proteinase K ved modtagelse ved 4 °C. Opbevar alle andre komponenter ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, hvis de opbevares korrekt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Lysisbuffer (L11)
•  ChargeSwitch™ Magnetic
• Beads Proteinase K (20 mg/ml i 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % glycerol)
•  ChargeSwitch™ Oprensningsbuffer (N6)
•  ChargeSwitch™ Vaskebuffer (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Format Sæt
Isoleringsteknologi ChargeSwitch Kemi
Prøvetype Prøver fra multitilstandslæseren
Til brug med (applikation) Retsmedicinsk
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype gDNA Buccal Cell Kit
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA