Få mere at vide
Invitrogen™ Champion™ pET200 Retningsbestemt TOPO™ Expression Kit med BL21 Star™ (DE3) En Shot™ Kemisk kompetent E. coli
Beskrivelse
Indeholder
200 ng lineariseret, topoisomerase I-aktiveret Champion pET vektor; sterilt vand; dNTP'er; 10X PCR-buffer; saltopløsning; kontrolskabelon og primere; primere til sekventering eller PCR-screening; og en udtrykskontrol. De TOP10 æsken indeholder 21 x μ50 L alikvoter af kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et kontrolplasmid. BL21 Star(DE3)-boksen indeholder 21 x μ50 L alikvoter af kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et kontrolplasmid.
- Baseret på T7-ekspressionsvektorer, der oprindeligt er udviklet af Studier og kolleger, opnås ekspression på højt niveau, fordi T7 RNA-polymerasen er mere processiv end nativ E. coli RNA-polymerase og er dedikeret til transskription af gen af interesse
- Proteinproduktion øges yderligere i systemet ved ekspressionsstamme BL21 StarE. coli , som signifikant forbedrer stabiliteten af mRNA-transkripter og øger proteinekspression op til ti gange
- Forenklet, effektiv retningsbestemt TOPO kloning gør det muligt hurtigt at indtaste en ChampionpET-ekspressionsvektor
- Disse kits indeholder lineariserede, topoisomerase I-aktiverede ChampionpET-ekspressionsvektorer til fem-minutters retningsbestemt kloning for at lette genekspression med korrekturlæsningsenzym brugt til PCR, hvilket resulterer i færre fejl i klonede gener
- Mere end 90 % af klonerne er i korrekt orientering for genekspression, hvilket reducerer tiden brugt på koloniscreening
Bakteriel ekspressionProteinekspressionProteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerende middel | IPTG |
| Promotor | T7, lacO |
| Produkttype | TOPO Udtrykssæt |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | hver Champion™ pET Retningsbestemt TOPO™ Expression Kit leveres som et komplet ekspressionssystem. Den retningsgivende TOPO™ Ekspressionsboks indeholder 200 ng lineariseret, topoisomerase I-aktiveret Champion™ pET vektor; sterilt vand; dNTP'er; 10X PCR-buffer; saltopløsning; kontrolskabelon og primere; primere til sekventering eller PCR-screening; og en udtrykskontrol. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ TOP10 æsken indeholder enogtyve 50-μ l portioner af kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et kontrolplasmid. Opbevares ved -80 °C. Den ene Shot™ BL21 stjerne™ (DE3) æske indeholder enogtyve 50-μ l portioner af kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et kontrolplasmid. Opbevares ved -80 °C. Sæt med Lumio™ Teknologien omfatter 20μ l af Lumio™ Detektionsreagens. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Kanamycin (KanR) |
| Bakterie- eller gærstamme | BL21 stjerne™ (DE3) |
| Spaltning | EK (Enterokinase) genkendelsessted |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Vis mere |