Få mere at vide
Invitrogen™ Champion™ pET161 Gateway™ Expression Kit med Lumio™ Teknologi
Beskrivelse
Indeholder
Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled.
Kræver
Yderligere materialer påkrævet, tilgængelig separat: Gateway™ indgangsklon, Gateway™ LR Clonase™ enzymblanding og reaktionsbuffer.
Bakterieekspression, kloning, enzym- og proteinaktivitetsanalyser, gatewaykloning, Lumio Detektion, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerende middel | IPTG |
| Promotor | T7 |
| Produkttype | Ekspressionssæt |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | Alle destinationsvektorer leveres lyofiliseret og supercoiled. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller gærstamme | BL21 stjerne™ (DE3), TOP10 |
| Detektionssted | In-Gel detektion |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Vis mere |