Få mere at vide
Invitrogen™ Champion™ pET151 Retningsbestemt TOPO™ Expression Kit med BL21 Star™ (DE3) En Shot™ Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10423822
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10423822 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10423822 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K15101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
Den retningsgivende TOPO Ekspressionsboks indeholder 200 ng lineariseret, topoisomerase I-aktiveret Champion pET-vektor; sterilt vand; dNTP'er; 10X PCR-buffer; saltopløsning; kontrolskabelon og primere; primere til sekventering eller PCR-screening; og en udtrykskontrol. BL21 Star(DE3)-boksen indeholder 21 x μ50 L alikvoter af kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et kontrolplasmid.
Protein af interesse kan nå niveauer på mere end 50 procent af det samlede cellulære protein under ekspression
  • Baseret på T7-ekspressionsvektorer, der oprindeligt er udviklet af Studier og kolleger, opnås ekspression på højt niveau, fordi T7 RNA-polymerasen er mere processiv end nativ E. coli RNA-polymerase og er dedikeret til transskription af gen af interesse
  • Proteinproduktion øges yderligere i systemet ved ekspressionsstamme BL21 StarE. coli , som signifikant forbedrer stabiliteten af mRNA-transkripter og øger proteinekspression op til ti gange
  • Forenklet, effektiv retningsbestemt TOPO kloning gør det muligt hurtigt at indtaste Champion pET-ekspressionsvektor
  • Feature lineariserede, topoisomerase I-aktiverede Champion pET ekspressionsvektorer til fem minutters retningsbestemt kloning
  • Retningsbestemt TOPO Kloningsteknologi letter genekspression, fordi korrekturlæsningsenzym bruges til PCR, hvilket resulterer i færre fejl i klonede gener
  • Mere end 90 % af klonerne er i korrekt orientering for genekspression, hvilket reducerer tid brugt på koloniscreening
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel IPTG
Promotor T7, lacO
Produkttype TOPO Udtrykssæt
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring hver Champion™ pET Retningsbestemt TOPO™ Expression Kit leveres som et komplet ekspressionssystem. Den retningsgivende TOPO™ Ekspressionsboks indeholder 200 ng lineariseret, topoisomerase I-aktiveret Champion™ pET vektor; sterilt vand; dNTP'er; 10X PCR-buffer; saltopløsning; kontrolskabelon og primere; primere til sekventering eller PCR-screening; og en udtrykskontrol. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ TOP10 æsken indeholder enogtyve 50-μ l portioner af kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et kontrolplasmid. Opbevares ved -80 °C. Den ene Shot™ BL21 stjerne™ (DE3) æske indeholder enogtyve 50-μ l portioner af kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et kontrolplasmid. Opbevares ved -80 °C. Sæt med Lumio™ Teknologien omfatter 20μ l af Lumio™ Detektionsreagens. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Bakterie- eller gærstamme BL21 stjerne™ (DE3)
Spaltning TEV Protease-genkendelsessted
Udtrykssystem E. coli
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetode Retningsbestemt TOPO
Mængde 20 reaktioner
Vektor kæledyr
Produktlinje Et enkelt skud