Få mere at vide
Gibco™ Cellfectin™ II Reagens
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder et rør (1mL) Cellfectin II Reagens.
Cellfectin II er en forbedret version af originalen Cellfectin Reagens. Udover at yde den samme flotte præstation som Cellfectin , Cellfectin II Reagens er fremstillet for at sikre parti-til-lot-konsistens og er optimeret til at blive brugt i en hurtigere protokol. Transfektion med Cellfectin II-reagens fører til ensartet og effektiv transfektion af Sf9, Sf21 og High Five™ celler ved brug BaculoDirect™ og InsectSelect™ Udtrykssystemer. Cellfectin II-reagens kan også bruges til at transficere adhærente eller suspension pattedyrsceller i serumholdige eller serumfrie medier.
PCR& Realtids PCR, omvendt transskription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder et rør (1 ml) Cellfectin™ II Reagens. Opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Celletype | Insektceller |
| Prøvetype | Baculovirus DNA, Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (udstyr) | BaculoDirect og InsectSelect Udtrykssystemer |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression og transfektion |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | Cellfectin |
| Produkttype | Reagens |
| Mængde | 1 ml |
| Vis mere |