Få mere at vide
Invitrogen™ cDNA-størrelsesfraktioneringskolonner
Artikelnummer. 12097539
Skift visning
Mængde:
3 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12097539 3 kolonner Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 12097539 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18092015
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Hver 2mL plastiksøjle indeholder 1mL Sephacryl S-500 HR harpiks.
Tilbyder effektiv og bekvem metode til størrelsesfraktionering af dobbeltstrenget cDNA (1)
  • Forpakkede engangssøjler fjerner effektivt små (< 500 bp) cDNA'er, herunder resterende adaptere, linkere eller andre fragmenter, der kunne interferere med ligering af cDNA til vektoren
  • Kolonner størrelsesfraktioneret cDNA> 500 bp
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Vasketid, faldvolumen under eluering af fragmenter og evnen til klart og rent at adskille blanding af farvestoffer, herunder xylencyanol og bromphenolblåt, evalueres
Kloning, cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fraktioneringssøjle
Indhold og opbevaring Hver 2 ml plastiksøjle indeholder 1 ml Sephacryl™ S-500 HR harpiks. Opbevares ved +4 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Format Færdigpakket kolonne
Til brug med (applikation) cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
Mængde 3 kolonner