Få mere at vide
Invitrogen™ Calciumfosfattransfektionssæt
Beskrivelse
Indeholder
2 x 12 ml vævskultur sterilt vand, 2 x 12 ml 2 x HEPES bufret saltvand (HBS), 3 x 1 ml 2M CaCl 2 , 20 g μpcDNA 3.1/™His/ lac Z
- Baseret på dannelse af et calciumphosphat-DNA-præcipitat
- Letter bindingen af DNA til celleoverfladen. DNA kommer derefter ind i cellen ved endocytose
- Først udviklet af Graham og van der Ebb og blev senere modificeret af Wigle
- Anvendes til at transficere en lang række celletyper til forbigående ekspression eller til fremstilling af stabile transformanter
- DNA blandes direkte med en koncentreret opløsning af CaCl 2 , som derefter tilsættes dråbevis til en fosfatbuffer for at danne et fint bundfald
- Beluftning af fosfatbufferen under tilsætning af DNA-CaCl 2 -opløsningen er med til at sikre, at bundfaldet, der dannes, er så fint som muligt, hvilket er vigtigt, fordi sammenklumpet DNA ikke klæber til eller kommer ind i cellen så effektivt.
- Produktstørrelse: 75 reaktioner
Cellekultur, plasmidtransfektion, transfektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2x 12 ml vævskultur sterilt vand 2x 12 ml 2X HEPES bufret saltvand (HBS) 3x 1 ml 2 M CaCl2 20 μ g pcDNA ™3.1/His/ lac Z Opbevar alle komponenter °ved -5 til -30 C. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Kemisk Transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produkttype | Transfektionssæt |
| Mængde | 75 Reaktioner |
| Serum kompatibel | Nej |