Få mere at vide
Invitrogen™ Bovint serumalbumin
Artikelnummer. 11558896
Mængde:
150 mg
Artikelnummer. 11558896
Brand: Invitrogen™ 15561020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug som enzymstabilisator
Bovint serumalbumin er velegnet til brug som enzymstabilisator under oprensning eller til fortynding af restriktionsendonukleaser og nukleinsyremodificerende enzymer. BSA er også almindeligt anvendt i DNA- og proteinmærkningseksperimenter som et blokeringsmiddel for at minimere baggrunden.
  • Acetyleret for at inaktivere kontaminerende nukleaser og proteaser
  • Leveres som vandig opløsning i en koncentration på 45 til 55 mg/ml
  • Ydeevne og kvalitetstest: Renhed bestemmes af SDS-PAGE
  • Der observeres ingen påviselig kontaminerende aktivitet i 3'- og 5'-exonuklease-, DNA-nicking- og restriktionsendonukleasehæmningsassays
ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, Kloning, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 45 til 55 mg/ml
Indhold og opbevaring Bovint serumalbumin leveres som en vandig opløsning i en koncentration på 45 til 55 mg/ml. Opbevares ved -20 °C. Bovint Serum Albumin er garanteret i 6 måneder fra købsdatoen, medmindre andet er angivet i produktlitteraturen.
Protein BSA
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Mængde 150 mg
Produkttype Bovint serumalbumin