Få mere at vide
Invitrogen™ Bluo-Gal
Artikelnummer. 10133862
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10133862 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10133862 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15519028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5450.00 DKK
    5177.65 DKK / 1g
    Spare 272.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bluo-Gal (halogeneret indolyl-β -galactosid) er et alternativt histokemisk substrat forβ -galactosidase, der producerer en mørkere blå farve end X-gal, det hyppigst anvendte substrat.
Bluo-Gal (halogeneret indolyl-β -galactosid) er et alternativt histokemisk substrat forβ -galactosidase, der producerer en mørkere blå farve end X-gal, det hyppigst anvendte substrat. Som med X-gal producerer Bluo-Gal blå (lac+) bakteriekolonier og blå (lac+) virale plaques. Bakterier indeholdende aktivβ -galactosidase producerer blå kolonier, når de dyrkes på plader indeholdende Bluo-Gal.
Bluo-Gal kan også bruges som substrat med streptavidin-β -galactosidasekonjugat i både immunoblot- og immuncytokemi-assays. I overværelse afβ -galactosidase, Bluo-Gal giver et blåt bundfald, som er uopløseligt i alkoholer og xylener. Bluo-Gal er opløseligt i dimethylformamid.
Primære applikationer
• Blå-hvid screening (dybere blå sammenlignet med X-gal)— opdage funktionelβ -galactosidase (reporter-genekspression)
• Histokemisk påvisning afβ -galactosidaseaktivitet i fikserede væv
• Bluo-
Gal overlejringsanalyse Find det medieformat, der passer til dine behov
• Brugsklare medieformuleringer er tilgængelige, såsom LB bouillon (kat. nr. 10855001), Terrific bouillon (kat. nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (kat. nr. 15544034).
• IPTG (kat. nr. 15529019) er tilgængelig til blå-hvid screening.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Bluo-Gal, substrat tilβ -galactosidase (1 g)
Opbevar kl– 5 °C til– 30 °C.
Oversigt Bluo-Gal, Celle-permeant
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Format Flaske
Test Type Blå/hvid koloniscreening, Immunblotting, Immunocytokemiske analyser
Materiale Halogeneret indolyl-β -galactosidsubstrat
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is