Få mere at vide
Invitrogen™ BlueJuice™ Gel Loading Buffer (10X)
Artikelnummer. 10666143
Skift visning
Mængde:
3 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10666143 3 x 1 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 10666143 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10816015
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
3 hætteglas BlueJuice™ Gel Loading Buffer (10X), 1mL hver
Designet til nem indlæsning og sporing af DNA-prøver i agarose eller native polyacrylamidgeler
  • Designet til nem indlæsning og sporing af DNA-prøver i agarose eller native polyacrylamidgeler
  • Anbefalet koncentration til brug med DNA-prøver kørt på agarosegeler er 2X (en del buffer plus fire dele prøve)R
  • anbefalet koncentration er 1X for akrylamidgeler
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •3 x 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 10X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Bromphenol blå
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 3 x 1 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje BlueJuice
Produkttype Gel-indlæsningsbuffer