Få mere at vide
Invitrogen™ BloodPrep™ DNA-oprensningsopløsning
Artikelnummer. 15601772
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15601772 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 15601772 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4342775
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
De BloodPrep™ DNA Purification Solution er en cellelyse- og DNA-oprensningsopløsning til fuldblod fra alle dyrearter, dyrkede celler og bukkale podninger til brug med BloodPrep™ DNA kemi.
De BloodPrep™ DNA Purification Solution er en cellelyse- og DNA-oprensningsopløsning til fuldblod fra alle dyrearter, dyrkede celler og bukkale podninger til brug med BloodPrep™ DNA kemi.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Nukleinsyrerensning
Produktlinje BloodPrep
Mængde 1000 ml