Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kit
Artikelnummer. 10404012
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10404012 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10404012 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K493500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Indeholder
BLOCK-iT ™Pol II miR RNAi Expression Vector Kit indeholder to æsker. Kloningsboksen indeholder lineariseret pcDNA ™6,2-GW/miR, 10X annealing-buffer, T4 DNA-ligase, 5X DNA-ligeringsbuffer, lacZ-kontrololigo, lacZ-kontrolplasmid, negativ kontrolplasmid, DNase/RNase-frit vand og fremadgående og omvendte sekventeringsprimere.
Kombinerer fordelene ved traditionelle RNAi-vektorer (stabil ekspression og evnen til at bruge viral levering) med muligheder for vævsspecifik ekspression og multiple target knockdown fra det samme transkript
pcDNA ™6.2-GW/miR vektoren inkluderet i BLOCK-iT Pol II miR RNAi Expression Vector Kit er designet til at udtrykke kunstige miRNA'er, som er konstrueret til at have 100 % homologi med din målsekvens og vil resultere i målspaltning. Denne vektor inkluderer flankerende og loop-sekvenser fra et endogent miRNA, som styrer udskæringen af det konstruerede miRNA fra et længere Pol II-transkript (præ-miRNA). Bruger Invitrogen's prisvindende BLOCK-iT RNAi Designer, over 70% af konstruktionerne producerer mere end 70% knockdown. Pol II-ekspression af konstruerede miRNA'er muliggør:
  • Stærk ekspression fra CMV umiddelbart tidlige promotor, med mulighed for at bruge vævsspecifikke eller andre regulerede promotorer via MultiSite Gateway™ rekombination
  • Kompatibilitet med mange af Invitrogen's Gateway destination (DEST) vektorer til genekspression; herunder lentivirale vektorer til stabil transduktion af delende, ikke-delende og primære celletyper, Flp-In™ system til single-site kromosomal integration og alternative reporter-fusionskonstruktioner
  • Ekspression af mere end ét manipuleret miRNA på det samme transkript, hvilket muliggør knockdown af flere gener samtidigt og generering af syntetiske fænotyper
Sådan virker
det For høje niveauer af ekspression af din miR RNAi-sekvens inkluderer pcDNA6.2-GW/miR-vektoren CMV-promotoren. Du skal blot indtaste et RefSeq-adgangsnummer eller en nukleotidsekvens i den gratis online BLOCK-iT RNAi Designer og softwaren vil designe optimerede miRNA'er, der har 100% homologi med det interesserede mål. Klon miRNA'et ind i vektoren ved hjælp af en hurtig ligeringsprotokol og transfekter til øjeblikkelig miRNA-ekspression. Udtrykt miRNA behandles af det endogene cellulære maskineri i kernen (inklusive Drosha) og transporteres derefter ind i cytoplasmaet, hvor det viderebearbejdes af Dicer. Det fuldt forarbejdede miRNA inkorporeres derefter i RISC, hvor det fungerer som et siRNA og resulterer i spaltning af mRNA-målet.
For en række ekspressionsmuligheder kan miRNA-kassetten, miR-flankerende regioner og en miRNA, der er homolog med målet af interesse, let flyttes ind i en række DEST-vektorer. Dette sker gennem Gateway-rekombinationsreaktioner, hvor miRNA-kassetten overføres til en pDONR™ vektor (BP-reaktion) og derefter ind i en DEST-vektor (LR-reaktion) efter eget valg.
Kloning, Gateway-kloning, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, vektorbaseret RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Indhold og opbevaring BLOCK-iT ™Pol II miR RNAi Expression Vector Kit indeholder to æsker. Kloningsboksen indeholder lineariseret pcDNA ™6,2-GW/miR, 10X annealing-buffer, T4 DNA-ligase, 5X DNA-ligeringsbuffer, lacZ-kontrololigo, lacZ-kontrolplasmid, negativ kontrolplasmid, DNase/RNase-frit vand og fremadgående og omvendte sekventeringsprimere. Opbevar vektorerne, bufferne, kontrololigo og plasmider, vand og sekventeringsprimere ved -20 °C. Den ene Shot™ æsken indeholder transformationsreagenser inklusive enogtyve 50-μ l alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli, SOC medium og et pUC19 supercoiled kontrolplasmid. Opbevar disse transformationsreagenser -80 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kloningsmetode Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
RNAi type miRNA
Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
Vektor BLOCK-iT RNAi vektorer
Promotor CMV
Format Sæt
Produktlinje BLOCK-iT, Gateway
Mængde 20 reaktioner