Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vektorsæt
Description
Includes
De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vector Kit indeholder pLenti4/BLOCK-iT™ -DEST vektor, pLenti4-GW/H1/TO-lamin shRNA kontrolvektor og One Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E.Coli .
De BLOCK-iT Lentiviral RNAi Zeo Gateway Vector Kit indeholder pLenti4/BLOCK-iT-DEST ekspressionsvektoren, som muliggør lentiviral levering og genomisk integration af DNA, der koder for shRNA. Når først det er udtrykt, behandles shRNA'et af cellulært maskineri og initierer målspecifikt RNAi.
- Gateway-teknologi til effektiv rekombination af RNAi-kassetten fra BLOCK-iT inducerbar pENTR™ /H1/TO vektor
- Alle nødvendige komponenter til effektiv lentiviral pakning, levering og integration af shRNA
- Zeocin selektionsmarkør til hurtig selektion af klonale cellelinjer indeholdende RNAi-kassetten
Lentiviral shRNA og miRNA, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, virusbaseret RNAi
Specifications
Specifications
| Produkttype | RNAi Expression Vector Kit |
| Indhold og opbevaring | De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vector Kit indeholder pLenti4/BLOCK-iT™ -DEST vektor, pLenti4-GW/H1/TO-lamin shRNA kontrolvektor og One Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E.Coli . Opbevar pLenti4/BLOCK-iT™ -DEST, pLenti6/TR vektor, Blasticidin, ViraPower™ Lentiviral emballageblanding og kontrolvektoren ved -20 °C. Gem One Shot Stbl3™ Kompetente celler 293 FT-celle og LR Clonase™ enzymblanding ved -80 °C. Butik Lipofectamine™ 2000 ved +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Kloningsmetode | Gateway™ |
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Leveringstype | Lentiviral |
| RNAi type | shRNA |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Zeocin™ |
| Vektor | pLenti |
| Promotor | H1/TO |
| Format | Sæt |
| Show More |