Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vektorsæt
Artikelnummer. 10063192
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10063192 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10063192 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K494300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Indeholder
De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vector Kit indeholder pLenti6/BLOCK-iT™ -DEST vektor, pLenti6-GW/U6-laminshRNA kontrolvektor og One Shot™ Stbl3 Kompetente celler. Vektorer leveres supercoiled og lyofiliseret. De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Expression System indeholder BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vector Kit, BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit, ViraPower™ Bsd Support Kit, 293FT Cell Line og LR Clonase™ enzymblanding.
pLenti6/BLOCK-iT-DEST ekspressionsvektoren tilvejebragt i BLOCK-iT Lentiviralt RNAi-ekspressionssystem kan bruges til effektivt at introducere og stabilt udtrykke kort hårnåle-RNA (shRNA) in vivo fra en lentiviral vektor
En ny kloningsproces placerer en ca. 50-bp DNA-oligonukleotid umiddelbart efter en U6 pol III-promotor ind i BLOCK-iT U6 indgangsvektor. Oligonukleotidet er designet til at udtrykke RNA, der danner en stemLoop-struktur, der indeholder sense- og antisense-regionerne af dit målgen af interesse. Dette shRNA rekombineres derefter i pLenti6/BLOCK-iT-DEST vektoren. Efter viral produktion og transduktion bliver shRNA'et drevet af U6-promotoren stabilt integreret som en RNAi-kassette. Det genererede shRNA undgår værtens forsvarsmekanisme og vil være effektivt til at producere RNAi-genets knockdown-respons. Ved hjælp af BLOCK-iT Lentiviralt RNAi-ekspressionssystem, langtidsanalyse af genblokering i både delende og ikke-delende pattedyrcelletyper og dyremodeller kan opnås.
De BLOCK-iT RNAi U6 Entry Vector Kit tillader strømlinet kloning af shRNA-målsekvenser til test i forbigående eksperimenter. Udvalgte RNAi-ekspressionskassetter rekombineres hurtigt og effektivt fra BLOCK-iT RNAi U6 indgangsvektor i pLenti6/BLOCK-iT-DEST vektoren via en standard Gateway LR rekombinationsreaktion.
  • att R-steder til effektiv rekombination med den att L-flankerede U6 Gateway™ indgangsvektor indeholdende RNAi-kassetten
  • Alle de nødvendige komponenter til effektiv lentiviral pakning og levering af shRNA'et af interesse
  • Blasticidin selektionsmarkør til hurtig, effektiv selektion af stabile cellelinjer, der udtrykker shRNA
Kloning, Gateway-kloning, Lentiviral shRNA og miRNA, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, virusbaseret RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Indhold og opbevaring De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vector Kit indeholder pLenti6/BLOCK-iT™ -DEST vektor, pLenti6-GW/U6-laminshRNA kontrolvektor og One Shot¤ Stbl3 Kompetente celler. Vektorer leveres supercoiled og lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C efter resuspendering. Opbevar kompetente celler ved -80 °C. De BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Expression System indeholder BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vector Kit, BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit, ViraPower™ Bsd Support Kit, 293FT Cell Line og LR Clonase™ enzymblanding. Opbevar komponenter som angivet i de respektive sæt. Opbevar LR Clonase™ blandes ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Kloningsmetode Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Lentiviral
RNAi type shRNA
Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
Vektor pLenti
Promotor U6
Format Sæt
Produktlinje BLOCK-iT, Gateway
Mængde 20 reaktioner