Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi-ekspressionssystem
Artikelnummer. 17154529
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17154529 20 reaktioner
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17154529 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K493700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kombinerer Invitrogen's BLOCK-iT Pol II miR RNAi og ViraPower™ Lentivirale teknologier til at lette skabelsen af et replikationsinkompetent lentivirus, der leverer en mikroRNA (miRNA) sekvens af interesse til delende eller ikke-delende pattedyrsceller til RNA-interferens (RNAi) analyse
Udvider de potentielle RNAi-applikationer ud over andre traditionelle retrovirale systemer (Naldini, 1998). De BLOCK-iT Lentiviral Pol II miR RNAi-ekspressionssystem inkluderer:
o A BLOCK-iT Pol II miR RNAi Expression Vector Kit til fremstilling af en ekspressionsklon indeholdende et dobbeltstrenget oligonukleotid, der koder for en præ-miRNA-sekvens til ekspression i pattedyrsceller. De BLOCK-iT Pol II miR RNAi-ekspressionsvektor (pcDNA 6.2-™GW/miR) giver en hurtig og effektiv måde at klone ds oligo-duplekser, der koder for en ønsket miRNA-målsekvens, ind i en vektor, der indeholder en Pol II-promotor (CMV) til brug i RNAi-analyse. De BLOCK-iT Pol II miR RNAi-ekspressionsvektor er specifikt designet til at tillade ekspression af miRNA-sekvenser og indeholder specifikke miR-flankerende sekvenser, der tillader korrekt behandling af miRNA'et.
™o pDONR 221-vektoren til at overføre premiRNA-ekspressionskassetten til det lentivirale ekspressionsplasmid vha. Gateway™ Teknologi. Gateway-teknologien er en universel kloningsmetode, der udnytter de stedspecifikke rekombinationsegenskaber af bakteriofag lambda (Landy, 1989) til at give en hurtig og yderst effektiv måde at flytte din DNA-sekvens af interesse ind i flere vektorsystemer.
o A pLenti6/V5-DEST destinationsvektor, hvori præ-miRNA-kassetten fra ekspressionsklonen overføres ved hjælp af Gateway-teknologi. Dette ekspressionsplasmid indeholder elementer, der tillader pakning af konstruktionen i virioner og Blasticidin-resistensmarkøren til selektion af stabilt transducerede cellelinjer.
o Gateway BP og LR Clonase™ II-enzymblandinger, der letter overførslen af præ-miRNA-ekspressionskassetten fra ekspressionsvektoren til
pLenti6/V5-DEST destinationsvektor.
o Komponenter af ViraPower Lentiviralt system til produktion af et replikations-inkompetent lentivirus, der stabilt udtrykker miRNA'et af interesse i både delende og ikke-delende pattedyrsceller. De ViraPower Lentiviral teknologi letter højeffektiv, in vitro eller in vivo levering af et målgen eller RNA til delende og ikke-delende pattedyrceller ved hjælp af en replikationsinkompetent lentivirus. Baseret på lentikat™ system udviklet af Cell Genesys (Dull et al., 1998), den ViraPower Lentiviral teknologi besidder funktioner, der øger dens biosikkerhed, samtidig med at den tillader ekspression på højt niveau i en bredere række af celletyper end traditionelle retrovirale systemer.
Kloning, Gateway-kloning, Lentiviral shRNA og miRNA, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, virusbaseret RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Indhold og opbevaring De BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System indeholder BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kit som indeholder to kasser. Kloningsboksen indeholder lineariseret pcDNA ™6,2-GW/miR, 10X annealing-buffer, T4 DNA-ligase, 5X DNA-ligeringsbuffer, lacZ-kontrololigo, lacZ-kontrolplasmid, negativ kontrolplasmid, DNase/RNase-frit vand og fremadgående og omvendte sekventeringsprimere. Opbevar vektorerne, bufferne, kontrololigo og plasmider, vand og sekventeringsprimere ved -20 °C. Den ene Shot™ æsken indeholder transformationsreagenser inklusive enogtyve 50-μ l alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli, SOC medium og et pUC19 supercoiled kontrolplasmid. Opbevar disse transformationsreagenser -80 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
De BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System inkluderer også alle de nødvendige reagenser til Gateway™ kloning ind i det lentivirale ekspressionssystem, herunder: pLenti6/V5-DEST Vektor, pLenti6-V5/GW-lacZ kontrol, ™pDONR 221, ViraPower™ Lentiviral Bsd Support Kit (ViraPower™ Emballage blanding, Lipofectamine™ 2000 transfektionsreagens og Blasticidin), 293FT Cell Line, One Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E. coli, One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli, og Gateway™ LR og BP Clonase™ II Enzymblandinger. Opbevar Lipofectamine™ 2000 reagens ved +4 °C (må ikke fryses). Gem vektorerne, ViraPower™ Emballagemix, Blasticidin og begge dele Clonase™ II Enzymblandinger ved -20 °C. Opbevar de kompetente celler ved -80 °C. Opbevar 293FT-cellelinjen i flydende nitrogen. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kloningsmetode Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Lentiviral
RNAi type miRNA
Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
Vektor pLenti
Promotor CMV
Produktlinje BLOCK-iT, Gateway
Mængde 20 reaktioner