Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi-ekspressionssystem med EmGFP
Artikelnummer. 17164529
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17164529 20 reaktioner
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17164529 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K493800
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kombinerer Invitrogen's BLOCK-iT Pol II miR RNAi og ViraPower™ Lentivirale teknologier til at lette skabelsen af et replikationsinkompetent lentivirus, der leverer en mikroRNA (miRNA) sekvens af interesse til delende eller ikke-delende pattedyrsceller til RNA-interferens (RNAi) analyse
Udvider de potentielle RNAi-applikationer ud over andre traditionelle retrovirale systemer (Naldini, 1998). De BLOCK-iT Lentiviral Pol II miR RNAi-ekspressionssystem med EmGFP inkluderer:
o A BLOCK-iT Pol II miR RNAi Expression Vector Kit til fremstilling af en ekspressionsklon indeholdende et dobbeltstrenget oligonukleotid, der koder for en præ-miRNA-sekvens til ekspression i pattedyrsceller. De BLOCK-iT Pol II miR RNAi-ekspressionsvektor (pcDNA 6.2-™GW/EmGFP-miR) giver en hurtig og effektiv måde at klone ds oligo-duplekser, der koder for en ønsket miRNA-målsekvens, i en vektor indeholdende en Pol II-promotor (CMV) til brug i RNAi-analyse. De BLOCK-iT Pol II miR RNAi-ekspressionsvektor er specifikt designet til at tillade ekspression af miRNA-sekvenser og indeholder specifikke miR-flankerende sekvenser, der tillader korrekt behandling af miRNA'et.
o Co-cistronisk ekspression af en Emerald GFP (EmGFP) reporter i pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR vektoren, hvilket resulterer i meget stærk korrelation af EmGFP ekspression med knockdown aktiviteten af dit miRNA
o ™pDONR 221-vektoren til at overføre premiRNA-ekspressionskassetten til det lentivirale ekspressionsplasmid vha. Gateway™ Teknologi. Gateway-teknologien er en universel kloningsmetode, der udnytter de stedspecifikke rekombinationsegenskaber af bakteriofag lambda (Landy, 1989) til at give en hurtig og yderst effektiv måde at flytte din DNA-sekvens af interesse ind i flere vektorsystemer.
o A pLenti6/V5-DEST destinationsvektor, hvori præ-miRNA-kassetten fra ekspressionsklonen overføres ved hjælp af Gateway-teknologi. Dette ekspressionsplasmid indeholder elementer, der tillader pakning af konstruktionen i virioner og Blasticidin-resistensmarkøren til selektion af stabilt transducerede cellelinjer.
o Gateway BP og LR Clonase™ II-enzymblandinger, der letter overførslen af præ-miRNA-ekspressionskassetten fra ekspressionsvektoren til pLenti6/V5-DEST destinationsvektor.
o Komponenter af ViraPower Lentiviralt system til produktion af et replikations-inkompetent lentivirus, der stabilt udtrykker miRNA'et af interesse i både delende og ikke-delende pattedyrsceller. De ViraPower Lentiviral teknologi letter højeffektiv, in vitro eller in vivo levering af et målgen eller RNA til delende og ikke-delende pattedyrceller ved hjælp af en replikationsinkompetent lentivirus. Baseret på lentikat™ system udviklet af Cell Genesys (Dull et al., 1998), den ViraPower Lentiviral teknologi besidder funktioner, der øger dens biosikkerhed, samtidig med at den tillader ekspression på højt niveau i en bredere række af celletyper end traditionelle retrovirale systemer.
Kloning, Gateway-kloning, Lentiviral shRNA og miRNA, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, virusbaseret RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Gene GFP (EmGFP)
Indhold og opbevaring De BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi-ekspressionssystem med EmGFP indeholder enten BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi ExpressionVector Kit som indeholder to kasser. Kloningsboksen indeholder lineariseret pcDNA ™6.2-GW ⁄EmGFP-miR, 10X annealing buffer, T4 DNALigase, 5X DNA-ligeringsbuffer, lacZ-kontrololigo, lacZ-kontrolplasmid, negativ kontrolplasmid, DNase/RNase-frit vand og fremadgående og omvendte sekventeringsprimere. Opbevar vektorerne, bufferne, controloligo og plasmider, vand og sekventeringsprimere ved -20 °C.The One Shot™ æsken indeholder transformationsreagenser inklusive enogtyve 50-μ l alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli, SOC medium og et pUC19 supercoiled kontrolplasmid. Opbevar disse transformationsreagenser -80 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
De BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi-ekspressionssystem med EmGFP inkluderer også alle de nødvendige reagenser til Gateway™ kloning ind i det lentivirale ekspressionssystem, herunder: pLenti⁄6 V5-DESTVector, pLenti6-V⁄5 GW-lacZ kontrol, ™pDONR 221, ™ViraPower Lentiviral Bsd Support Kit (ViraPower™ Emballageblanding, Lipofectamin™ 2000 transfektionsreagens og Blasticidin), 293FTCell Line, One Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E. coli, OneShot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli, og Gateway™ LR og BP Clonase™ II Enzymblandinger. Opbevar Lipofectamine™ 2000 reagens ved +4 °C (må ikke fryses). Gem vektorerne, ViraPower™ Emballagemix, Blasticidin og begge dele Clonase™ IIEnzymblandinger ved -20 °C. Opbevar de kompetente celler ved -80 °C. Opbevar 293FT-cellelinjen i flydende nitrogen. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kloningsmetode Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Lentiviral
RNAi type miRNA
Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
Vektor pLenti
Promotor CMV
Produktlinje BLOCK-iT, Gateway
Mængde 20 reaktioner