Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Adenoviralt RNAi-ekspressionssystem
Artikelnummer. 10624803
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10624803 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10624803 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K494100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Indeholder
De pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ Vektor leveres supercoilet i en koncentration på 150ng/μ L og inkluderer μ10 g positiv kontrolvektor. De BLOCK-iT™ RNAi Adenoviral Expression System inkluderer BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit, pAd/BLOCK-iT™ -DEST vektor og kontrol, 293A cellelinjen og LR Clonase™ enzymblanding.
Anvendes til effektiv levering og forbigående ekspression af et kort hårnåle-RNA (shRNA) in vivo fra en adenoviral vektor
En ny kloningsproces placerer en ca. 50-bp DNA-oligonukleotid umiddelbart efter en U6 pol III-promotor ind i BLOCK-iT U6 indgangsvektor. Efter effektiv rekombination af indgangsvektoren ind i pAd/BLOCK-iT-DEST vektoren, efterfulgt af viral produktion og transduktion, kan shRNA'et drevet af U6-promotoren udtrykkes forbigående i de fleste delende eller ikke-delende pattedyrcelletyper. Det genererede shRNA undgår værtens forsvarsmekanisme og vil være effektivt til at producere RNAi-genets knockdown-respons.
pAd/BLOCK-iT-DEST vektoren tilbyder:
  • En promotorløs region omgivet af attR -steder til effektiv rekombination med den attL -flankerede U6 Gateway-indgangsvektor, der indeholder RNAi-kassetten eller en hvilken som helst attL -flankeret promotor og gensekvens
  • Alle de nødvendige komponenter til effektiv adenoviral pakning og levering af shRNA'et af interesse. Med denne vektor kan forbigående analyse af gen-knockdown i både delende og ikke-delende pattedyrcelletyper og dyremodeller opnås.
Adenoviral shRNA, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, virusbaseret RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Indhold og opbevaring De pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ Vektor leveres supercoilet i en koncentration på 150 ng/μ l og inkluderer 10μ g af positiv kontrolvektor. De BLOCK-iT™ RNAi Adenoviral Expression System inkluderer BLOCK-iT™ U6 Entry Vector Kit, pAd/BLOCK-iT™ -DEST vektor og kontrol, 293A cellelinjen og LR Clonase™ enzymblanding. Opbevar vektorer ved -20 °C. Opbevar cellelinjen i flydende nitrogen. Opbevar LR Clonase™ blandes ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Kloningsmetode Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Adenoviral
RNAi type shRNA
Vektor pAd
Promotor U6
Produktlinje BLOCK-iT
Mængde 20 reaktioner