Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ BL21-AI™ Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 11540146
Skift visning
Mængde:
21 x 50 μl
Pakningsstørrelse:
1000µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540146 21 x 50 μl 1000µL
1 options
Artikelnummer. 11540146 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C607003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3555.00 DKK
    3305.65 DKK / 50µL
    Spare 249.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
BL21-AI Kemisk kompetente E. coli leveres i engangsbrug, 50-μ L alikvoter, med SOC medium og supercoiled kontrolplasmid. Opbevar kompetente celler ved -80 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Et skud BL21-AI Kemisk kompetente E. coli -celler er designet til anvendelser, der kræver stram regulering og stærk ekspression af toksiske proteiner fra ethvert T7-promotor-baseret ekspressionssystem.
Et skud BL21-AI Kemisk kompetente E. coli - celler er designet til anvendelser, der kræver stram regulering og stærk ekspression af toksiske proteiner fra ethvert T7-promotor-baseret ekspressionssystem. Et derivat af E. coli B-stammen, BL21-AI indeholder ikke lon-proteasen og er bevidst mangelfuld i den ydre membranprotease OmpT.
Manglen på to nøgleproteaser reducerer nedbrydning af heterologe proteiner udtrykt i stammen. Derudover gør flere andre stammeegenskaber disse celler særligt velegnede til proteinproduktion, nemlig hurtig vækst i minimalt medium, en lavere acetatproduktion, når de dyrkes i medier med højt glukoseindhold, og evnen til at nå høj celletæthed.
BL21-AI E. coli indeholder en kromosomal indsættelse af en kassette indeholdende T7 RNA-polymerasen (T7RNAP) i ara B-locuset af ara BAD-operonen, hvilket placerer regulering af T7 RNAP under kontrol af den arabinose-inducerbare ara BAD-promotor. ara B-genet er deleteret i denne stamme. Tilstedeværelsen af tet A-genet bibringer resistens over for tetracyclin og tillader verifikation af stammeidentitet under anvendelse af tetracyclin. Udbyttet af rekombinant protein opnået fra BL21-AI svarer generelt til den, der opnås fra BL21 (DE3). BL21-AI, på ’grund af dets kvaliteter og genomiske baggrund, blev brugt til at belyse grundlæggende trin i tilpasningsprocessen af CRISPR/Cas-systemet. Et skud BL21-AI Kemisk kompetente celler har en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid DNA.
Et skud BL21-AI Kemisk kompetent E. coli tilbud:
• Transformationseffektivitet af> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrol plasmid DNA
• Ion- og OmpT-proteasemangel, der reducerer nedbrydning af rekombinant protein
• T7 RNA-polymerase kontrolleret af den stramt regulerede arabinose-inducerbare ara BAD-promotor
•hsd S-mutation, der muliggør effektiv transformation af umethyleret DNA
• Ideel til at inducere ekspression af toksisk protein fra ethvert T7-promotor-
baseret plasmid Brugervenligt One Shot-format
BL21-AI Kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Enkeltrørs-engangsformatet tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype
F– omp T hsd S B (r B , m– B –) gal dcm ara B::T7RNAP- tet A
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
Vi tilbyder flere E. coli- stammer til proteinekspression.
BL21 Star (DE3) og andre stammer er tilgængelige i MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
Vi tilbyder en række forskellige systemer til ekspression af rekombinante proteiner i E. coli. Champion pET-ekspressionssystemet giver det højeste niveau af proteinproduktion, der er tilgængeligt i ethvert ekspressionssystem.
Noter
• For at inducere ekspression fra ara BAD-promotoren skal du bruge L-arabinose. For at undertrykke basal ekspression fra ara BAD-promotoren skal du bruge glucose. Selvom glukose er fraværende, er basalekspression fra generelt lav.
• BL21-AI stamme genomsekvenser tilgængelige i NCBI GenBank database under adgangsnummer CP047231 (Bhawsinghka et al. 2020).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • BL21-AI One Shot kemisk kompetent E. coli (21 x 50μ L); butik kl– °80
•C 20% L-arabinose i sterilt vand; butik kl–°
• 80 C pUC19 kontrol-DNA (50μ L); butik kl– °80
• C SOC medium (6 ml); opbevares ved 4 °C eller stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Tetracyklin)
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Ja (dcm)
Reducerer rekombination Nej
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (B)
Promotor T7
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 21 x 50 μl
Giftige proteiner Ja ( araB )
Forbedrer RNA stabilitet Nej
Forbedrer proteinstabiliteten Ja (lon, ompT)