Få mere at vide
Invitrogen™ Biotin-14-dATP
Artikelnummer. 10484552
Skift visning
Mængde:
50 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10484552 50 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10484552 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 19524016
Edge
Indeholder
Biotin-14-dATP leveres ved 0,4 mM i 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA.
En patenteret dATP-analog med biotin fastgjort i 6-positionen af purinbasen med en 14-atomer linker
Den lange 14-atom spacer-arm giver adgang til streptavidin til følsom påvisning af probe-target hybrider in situ og filter-baserede hybridiseringer. Biotin-14-dATP kan effektivt inkorporeres i DNA ved nick-translation i nærvær af dCTP, dGTP og dTTP. Biotin-14-dATP kan tilsættes til 3'-enden af DNA ved hjælp af terminal deoxynukleotidyltransferase. Den tilførte mængde er tilstrækkelig til at mærke op μtil 50 g DNA ved nick-translation.
Ydeevne- og kvalitetstest: Renheden vurderes ved omvendt-fase HPLC-analyse.
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0.4 mM
Indhold og opbevaring Biotin-14-dATP leveres ved 0,4 mM i 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA. Opbevares ved -20 °C.
Format Væske
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Etiket eller farvestof Biotin og anden hapten
Produkttype Mærket nukleotid
Mængde 50 nmol
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is