Få mere at vide
Invitrogen™ BioPrime™ Array CGH genomisk mærkningsmodul
Artikelnummer. 10227292
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
30 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10227292 30 reaktioner 30 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10227292 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18095012
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
exo-Klenow fragment (40U/μ L), 2,5X tilfældig primeropløsning (oktamerer), kontrol-DNA (laksesperm), stopbuffer og destilleret vand. De BioPrime™ Plus-systemer og moduler indeholder Alexa Fluor™ modificerede dNTP-blandinger eller aminmodificerede dNTP-blandinger og Alexa Fluor™ NHS estere. Standarden BioPrime™ og BioPrime™ Plus Array CGH Genomic Labeling Systems indeholder også oprensningskolonner og oprensningsbuffere.
Muliggør reproducerbar mærkning af genomiske DNA-prøver til array-baseret Comparative Genomic Hybridization (CGH)
Understøtter en fleksibel løsning til dine genomiske mærkningsbehov. En del af BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling System. Ved hjælp af
BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling Systems kan du forvente:
–– Høje udbytter af fluorescensmærket genomisk
–DNA-signal-til-
–støj-forhold påvisning af genkopiantalsvariationer
Disse systemer kombinerer et stærkt koncentreret exo-Klenow-fragment af DNA-polymerase I og tilfældige primere for effektivt at mærke genomiske mål for følsomme genomiske profileksperimenter. Exo-Klenow er en mutant af det store fragment af DNA-polymerase I-holoenzymet, der har både 5' - 3' og 3´ - 5' exonukleaseaktivitet fjernet. Manglen på exonukleaseaktivitet gør dette enzym ideelt til brug i tilfældige priming-protokoller, hvilket muliggør robuste udbytter og effektiv inkorporering af Alexa Fluor™ AHA fluorescerende nukleotider. I BioPrime Plus Array CGH Genomic Labeling Systems, tilfældige oktamerer annealer til template-DNA, hvilket giver priming-steder for exo-Klenow-enzymet. Alexa Fluor AHA-modificerede nukleotider (direkte mærkning) eller amino-allyl-modificerede nukleotider (indirekte mærkning) inkorporeres, når polymerasen strækker sig fra primingsstederne. De mærkede prøver renses derefter for at fjerne kontaminanter før denaturering og hybridisering til et mikroarray (direkte mærkningssystemer) eller koblet til Alexa Fluor NHS-ester (indirekte mærkningssystemer) før hybridisering. Tilgængelig i et direkte mærkningsformat.
Array CGH, ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, DNA- og RNA-rensning og analyse, DNA-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotypning og genomisk profilering, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Mærkningsmodul, tøris; Oprensningsmodul, stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Genomisk mærkningsmodul
Detektionsmetode Fluorescens
Indhold og opbevaring Tabel 1 opsummerer komponenterne i de forskellige BioPrime™ Array CGH Labeling Systems. De BioPrime™ Core Module findes i alle standarder BioPrime™ og BioPrime™ Plus systemer og moduler. Den indeholder exo-Klenow-fragment (40 U/μ l), 2,5X tilfældig primeropløsning (oktamerer), kontrol-DNA (laksesperm), stopbuffer og destilleret vand. Opbevares ved -20 °C. De BioPrime™ Plus systemer og moduler indeholder Alexa Fluor™ modificerede dNTP-blandinger eller aminmodificerede dNTP-blandinger og Alexa Fluor™ NHS estere. Opbevares ved -20 °C. Standarden BioPrime™ og BioPrime™ Plus Array CGH Genomic Labeling Systems indeholder også oprensningskolonner og oprensningsbuffere. Opbevares ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret i 6 måneder, når de opbevares korrekt. Se tabel 1 for produktkomponentresumé.
Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
Etiket eller farvestof Cy ™3, Cy ™5, Alexa Fluor™ -Mærkede nukleotider
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Mærkningsmål Genomisk DNA
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Produktlinje BioPrime
Til brug med (applikation) Kromatinbiologi
Mængde 30 reaktioner