Få mere at vide
Invitrogen™ BenchPro™ 4100 Western kort
Beskrivelse
Indeholder
Æske med 10 kort og 10 membranholdere
Kortet er udviklet til immundetektion og indeholder membranen, der skal behandles i en Blot Holder. Under drift pumpes reagenser fra reagensflasker og hætteglas placeret i reagensbakken, ind i kortet og rundt om membranen. Rækkefølgen af anvendte reagenser og timing af protokoltrin er baseret på den valgte protokol.
Kompatibel til brug med WP0001.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Æske med 10 kort og 10 membranholdere. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Volumen | 1 membran/kort |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | BenchPro™ 4100 Western Processing System, XCell SureLock™ Mini, iBlot™ |
| Produktlinje | BenchPro |
| Gennemløb | 1 membran/kort |
| Type | Kort |
| Til brug med | Kompatible kompatible produkter WP0001 |
| Mængde | 10 kort |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |