Få mere at vide
Invitrogen™ LR Clonase II for BaculoDirect™ Sæt
Beskrivelse
- Kombination af Gateway-teknologi med baculovirus-ekspression gør BaculoDirect Systemets hurtigste og nemmeste metode til produktion af rekombinant baculovirus
Kloning, Gateway-kloning, Gateway-rekombination
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Butik LR Clonase™ blandes ved -80 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, hvis de opbevares korrekt. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | LR Clonase |
| Mængde | 10 reaktioner |
| Produkttype | LR Clonase II |
| Produktlinje | BaculoDirect , Clonase , Gateway |