Få mere at vide
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Transfektion Kit
Artikelnummer. 10665973
Skift visning
Mængde:
5 transfektioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10665973 5 transfektioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10665973 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12562039
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Fem μ0,3 g hætteglas af BaculoDirect Lineær DNA, μ125 L af Cellfectin transfektionsreagens og ganciclovir.
Kraftfuldt og alsidigt eukaryotisk system til proteinekspression på højt niveau i insektceller
  • Konstrueret til at inkludere attR-steder til hurtig og effektiv rekombination med Gateway-indgangsklon
  • Gen af interesse rekombineres fra indgangsklon ind i BaculoDirect Lineær DNA ved hjælp af simpel, en-times LR-reaktion
  • Den resulterende reaktionsblanding indeholder rekombinant baculovirus-bærende gen af interesse og bruges direkte til at transficere insektceller
  • Eliminerer behovet for at transformere bakterier og isolere stort bacmid eller co-transfektion af transfervektor og lineært baculovirus DNA til insektceller for at reducere praktisk tid betydeligt
  • Oprenset baculovirus kan isoleres på mindre end en uge
  • Gateway Lineær DNA: Designet til hurtig kloning med Gateway-indgangsklon og efterfølgende ekspression i Sf9- eller Sf21-insektceller
  • Stærk polyhedrin-promotor til ekspression på højt niveau
  • R-steder til effektiv rekombination med attL-flankeret Gateway-indgangsvektor
  • TK-gen til negativ selektion ved brug af ganciclovir
  • N-terminal V5-His tag til påvisning med Invitrogens Anti-V5 antistof og oprensning med nikkelchelaterende harpiks (BaculoDirect N-term lineært DNA)
  • TEV protease spaltningssted til fjernelse af V5-His tag efter oprensning (BaculoDirect N-term lineært DNA)
  • C-terminal V5-His tag til påvisning med Invitrogens Anti-V5 antistof og oprensning med nikkelchelaterende harpiks (BaculoDirect C-Term lineært DNA)
Baculovirusproduktion og titering, kloning, gatewaykloning, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor Polyhedrin
Produkttype Transfektionssæt
Indhold og opbevaring De BaculoDirect™ transfektionssæt omfatter fem 0,3μ g hætteglas af BaculoDirect Lineær DNA, 125μ L Cellfectin transfektionsreagens og ganciclovir.
Opbevar BaculoDirect Lineær DNA og Cellfectin ved 4 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, hvis de opbevares korrekt.
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetode Gateway
Mængde 5 transfektioner
Vektor BaculoDirect Vektorer
Produktlinje BaculoDirect, Gateway